Learn More
Titanfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium foil |
Namenshinweis | 2.0mm (0.08 in.) thick, Annealed |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 100 x 100 mm |
Reinheit (%) | 99.2% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈90g/100x100mm |
Form | Folie |
Name des Produkts
Titanfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.2 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur