Learn More
Titanfolie, 0.89 mm (0.035 Zoll) Dicke, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11315878
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanfolie, 0.89 mm (0.035 Zoll) Dicke, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315878
200 x 200 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
200 x 1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11315878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010399.GW
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 40 g/100 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Grau
Aussehen Dark Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Menge 200 x 200 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.89 mm (0.035 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY15H081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer010399.GW,010399.GH,010399.ZB
ChargennummerQ01I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer010399.GW,010399.GH,010399.ZB
ChargennummerT21D001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Artikelnummer010399.GW,010399.GH,010399.ZB
ChargennummerG25K29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer010399.GW,010399.GH,010399.ZB
ChargennummerU31H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer010399.GW,010399.GH,010399.ZB
Name des Produkts
Titanfolie, 0.89 mm (0.035 Zoll) Dicke, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >