Learn More
Titanfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, ≥99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407015
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, ≥99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407015
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 15407015
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045584.FF
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) ≥99.99%
Geruch Geruchsneutral
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18L049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
ChargennummerN21L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
ChargennummerX08G071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
ChargennummerY17J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
ChargennummerQ20I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
Name des Produkts
Titanfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, ≥99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >