Learn More
Titanfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371489
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371489
100 x 100 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11371489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013976.GH
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) ≥99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.36g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Titanfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >