Learn More
Titanfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.94 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356537
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.94 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356537
75 x 75 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Artikelnummer. 11356537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000360.FL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.2 g/25 x 75 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Dichte 4.506g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.94% (Metals basis)
Menge 75 x 75 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer000360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2024 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
ChargennummerQ28H013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
ChargennummerS13I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
ChargennummerY15H062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
ChargennummerS20C054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Name des Produkts
Titanfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.94 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >