Learn More
Titanfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.94 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver Gray foil |
Dichte | 4.506g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.94% (Metals basis) |
Menge | 25 x 75 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |
Name des Produkts
Titanfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.94 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur