Learn More
Titancarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359307
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titancarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359307
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11359307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040178.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-08-5
Summenformel CTi
Molekulargewicht (g/mol) 59.88
MDL-Nummer MFCD00011268
InChI-Schlüssel YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Spezifikation
Siedepunkt 4820°C
Chemischer Name oder Material Titanium carbide
Schmelzpunkt ∽3140°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 59.91
Dichte 4.93 g/mL
Name des Produkts
Titancarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >