Learn More
Sonics Materials™ Ersatzspitze, Titanlegierung
Robuste, zuverlässige und autoklavierbare Ersatzsondenspitze aus der Titanlegierung Ti-6Al-4V.
Marke:  Sonics Materials™ 630-0407
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10374882
  • 67.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die austauschbare Spitze für die Sonde (Artikelnr. 630-0560) besteht
  • aus der Titanlegierung Ti-6Al-4V und ist autoklavierbar
  • Durchmesser: 1⁄2" (13 mm)
  • Gewinde: 1⁄4 – 20
  • Artikelnr. 630-0406
  • Kontinuierlicher Durchflussbetrieb mit geringem Volumen
Spezifikation
Spezifikation
Auswechselbare Spitze
19 mm
Titanlegierung
Je 1
Name des Produkts
Sonics Materials™ Ersatzspitze, Titanlegierung > Durchmesser:19mm