Learn More
Sonics Materials™ Ersatzspitze, Titanlegierung
Robuste, zuverlässige und autoklavierbare Ersatzsondenspitze aus der Titanlegierung Ti-6Al-4V.
Marke: Sonics Materials™ 630-0406
Beschreibung
- Die austauschbare Spitze für die Sonde (Artikelnr. 630-0560) besteht
- aus der Titanlegierung Ti-6Al-4V und ist autoklavierbar
- Durchmesser: 1⁄2" (13 mm)
- Gewinde: 1⁄4 – 20
- Artikelnr. 630-0406
- Kontinuierlicher Durchflussbetrieb mit geringem Volumen
Spezifikation
Auswechselbare Spitze | |
13 mm | |
Titanlegierung | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonics Materials™ Ersatzspitze, Titanlegierung > Durchmesser: 13 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur