Learn More
Honeywell™ Arbeitspositionierungsschlaufe aus Titan
Das ideale Positionierungsband für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Konstruktion und allgemeine Wartungsarbeiten.
Marke:  Honeywell™ 1008287
Artikelnummer. 12624983
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Anwenderfreundlicher Fallschutz
  • Erfüllt Industrie- und Bauwesenanforderungen
  • Ideal für Personen, die in der Höhe in einer gesicherten Freihandposition arbeiten
  • Empfohlen für den Einsatz in der Konstruktion
  • Ein wichtiges Werkzeug für den Schutz von Mitarbeitern, das Mobilität mit unübertroffenem Komfort kombiniert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EC-Kategorie PSA: 3, AQ: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: 333, EC-Bescheinigung: 0082/490/160/10/10/0284, entspricht EN 358
Schlaufe und 2 Drehriegelkarabiner (21 mm)
1.8 m
Polyamid
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Arbeitspositionierungsschlaufe aus Titan > Länge: 1.8 m