Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes in Tube Packs
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge, loose-packed lids, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
325.00 CHF - 328.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Poren Kleine Quadrate
Verschlusstyp Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16364146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851750BE
Beige
328.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16374146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851750BL
Blau
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16384146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851750GN
Grün
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16394146
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851750GY
Grau
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16304156
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851750LA
Lavendel
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16314156
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851750LG
Hellgrün
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16324156
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851750LI
Lila
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16334156
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851750OR
Orange
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16344156
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851750PK
Rosa
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16354156
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851750TN
Gelbbraun
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16374156
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851750YW
Gelb
325.00 CHF
750 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spécification
Spécification
Ja
Kleine Quadrate
Ja
750/Karton
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes in Tube Packs
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis