Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
326.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Menge 1000/Karton
Poren Kleine Quadrate
Verschlusstyp Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16384156
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925BE
Beige
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16394156
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925BL
Blau
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16304166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925GN
Grün
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16314166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925GY
Grau
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16324166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925LA
Lavendel
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16334166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925LG
Hellgrün
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16344166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925LI
Lila
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16354166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925OR
Orange
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16364166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925PK
Rosa
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16374166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925TN
Gelbbraun
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16384166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925WH
Weiß
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16394166
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
B851925YW
Gelb
326.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Kleine Quadrate
Nein
1000/Karton
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
TissueLoc Kassette IV mit farblich passenden Deckeln