Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marke:  Epredia™ B851925GY
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16314166
  • 326.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Spezifikation
Kleine Quadrate
1000/Karton
Nein
TissueLoc Kassette IV mit farblich passenden Deckeln
Ja
Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
Grau