Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Epredia™ Tissue-LocTM HistoScreenTM Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
491.46 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12648346
|
Epredia™
C-1000-AQ |
Aqua | N/A | ||||||
Beschreibung
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Thermo Scientific™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten, den ultimativen Kassetten für Probensicherheit.
- Spart Zeit, bietet größtmögliche Probensicherheit und eine einfache Anwendung
- Bietet eine mit einem durchsichtigen Sieb ausgekleidete Innenkammer für eine einfache Probenidentifikation
- Beseitigt die Notwendigkeit von unsauberen Schwämmen oder Linsenreinigungspapier
- Gewährleistet eine sichere Verarbeitung der Gewebeproben, da die Kassetten während der Verarbeitung nicht aufgehen
Spezifikation
Mesh Pore Insert | |
HistoScreen™ Kassette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Kassetten