Learn More
Labcon™ TipTop™ Dispenser Caps for Blood Collection Tubes
Dispenses drops of filtered blood for clinical lab uses.
261.43 CHF - 268.46 CHF
Spezifikation
Enthält Blood Dispenser Caps
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polyethylen
Farbe Durchsichtig
Anzahl pro Packung 1.000/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17567956
Unterlagen ansehen
Labcon™
5511-800-000-9
13 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17577956
Unterlagen ansehen
Labcon™
5512-800-000-9
16 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Dispenser cap with integral filter for 13 or 16 mm blood collection tubes
  • Fits standard glass or plastic blood tubes
  • Polyethylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
Blood Dispenser Caps
Polyethylen
1.000/Packung
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
5000/Karton
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ TipTop™ Dispenser Caps for Blood Collection Tubes