Learn More
Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 32 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Durch die Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit 32 mm Durchmesser kann ein einzelner Probenehmer Proben aus verschiedenen Volumina nehmen.
70.15 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tipp
Material Edelstahl (316L)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulverprobennahme
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15156852
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1030DT-20
20 mL
70.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15186852
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1030DT-25
25 ml
70.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15186862
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1030DT-50
50 ml
70.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15879201
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1030DT-100
100 ml
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Spezifikation
Tipp
Edelstahl (316L)
Pulverprobennahme
32 mm