Learn More
Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 32 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Durch die Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit 32 mm Durchmesser kann ein einzelner Probenehmer Proben aus verschiedenen Volumina nehmen.
Marke: Sampling Systems™ 1030DT-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Spitze | |
50 ml | |
32 mm |
Edelstahl (316L) | |
Pulverprobennahme |