Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Gesamtstickstoff-Röhrentests, 0.5 bis 14 mg/l und 14 bis 140 mg/l
Verwenden Sie diese Tests mit Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
Marke: Lovibond™ 2420703
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 24Nitrat-Röhrchentests (Pulver, Flüssigreagenz)
- Parameter: Gesamtstickstoff
- Methode: 2,6-Dimethylphenol
- Für die Verwendung in Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
- Inhalt:
- Kalibrierschlauch - 2 ct.
- Nitratlösung-111-Lösung, 7 ml
- Aufspaltreagenz Gesamtstickstoff - 4.5 g
- Ausgleichsreagenz Gesamtstickstoff - 1.5 g
Spezifikation
Testkits, Colorimeter und Spektralphotometer | |
24 | |
2,6-Dimethylphenol |
Kalibrierröhrchen - 2 ct., Nitrat -111 Lösung - 7 ml, Verdauungsreagenz Gesamtstickstoff - 4.5 g, Kompensationsreagenz Gesamtstickstoff - 1.5 g | |
0,5 bis 14 mg/l und 14 bis 140 mg/l | |
Gesamtstickstoff-Röhrentests |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- nitrate/total nitrogen, nitrate DMP LR, total nitrogen DMP LR/HR
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, phosphoric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Tintometer™ Gesamtstickstoff-Röhrentests, 0.5 bis 14 mg/l und 14 bis 140 mg/l >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur