Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Kalzium-Härte Calcio-Nr. 1 /Nr. 2 Tabletten Kombipack
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke: Lovibond™ 517762BT
Description
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
- Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
- Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
- Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
- Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
- Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
- Einfach, Zeit sparend und praktisch
- Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
- Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Specifications
Photometrie-Tablettenreagenzien | |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
500 Tabletten | |
Kalzium-Härte Calcio-Nr. 1/Nr. 2 Tabletten-Combi-Packs |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.