Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinidazol Artikelnummer.: 16594384
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Tinidazol
Artikelnummer. 16594384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 16594384
Marke: Thermo Scientific Chemicals 463510050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19387-91-8
Summenformel C8H13N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 247.27
MDL-Nummer MFCD00057217
InChI-Schlüssel HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-[2-(ethanesulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
SMILES CCS(=O)(=O)CCN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tinidazole
Schmelzpunkt 124.0°C to 128.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol, very slightly soluble on ethanol
Formelmasse 247.27
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number463510050,463510250
ChargennummerA0410532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2022 Catalog Number463510050,463510250
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tinidazol >