Learn More
Zinndraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver Gray wire |
Dichte | 7.31g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.998% (Metals basis) |
Menge | 50 cm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z20K037 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | 011905.CD,011905.BW,011905.CB |
W10K006 | Analysenzertifikat | 02/10/2024 | 011905.CD,011905.BW,011905.CB |
W10K007 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 011905.CD,011905.BW,011905.CB |
G17R018 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011905.CD,011905.BW,011905.CB |
Q16E014 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011905.CD,011905.BW,011905.CB |