Learn More
Zinnstandard, 1000 mg/l in 20 % HCL (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep Artikelnummer.: 11468849
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Zinnstandard, 1000 mg/l in 20 % HCL (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Código de producto. 11468849 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 ml, Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 11468849
Marke: SPEX Certiprep PLSN52Y
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sn1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Tin Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 1.0, 20.0, 79.0
Menge 125 ml
CAS Max. % 1.0, 20.0, 79.0
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungsmittel oder Matrix 20% HCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
1% HNO3/1% HF    1000μg/mL    PLSN2-2X
2% HNO3/2% HF    10,000    PLSN2-3X
20% HCl    1000μg/mL    PLSN5-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSN5-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Gefahr||Achtung
Clasificación
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Zinnstandard, 1000 mg/l in 20 % HCL (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado