Learn More
Zinn-Shot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
168.00 CHF - 1860.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-31-5 |
---|---|
Summenformel | Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 118.71 |
MDL-Nummer | MFCD00133862 |
InChI-Schlüssel | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
PubChem CID | 5352426 |
ChEBI | CHEBI:32990 |
IUPAC-Name | Zinn |
SMILES | [Sn] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11391618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011010.14 |
25 g |
168.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11381618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011010.22 |
100 g |
488.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11371618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011010.36 |
500 g |
1860.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-31-5 | |
118.71 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
5352426 | |
Zinn |
Sn | |
MFCD00133862 | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
CHEBI:32990 | |
[Sn] |
Spezifikation
Tin | |
7440-31-5 | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00133862 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
Zinn | |
5352426 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis grau | |
Silver Gray shot | |
Sn | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
[Sn] | |
118.71 | |
CHEBI:32990 | |
Shot, 3 mm (0.1 Zoll) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen