Learn More
Zinnstab, 13 mm (0.51 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.998+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376657
Verfügbar ab: 16-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnstab, 13 mm (0.51 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.998+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376657
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11376657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000788.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin rod
Namenshinweis 13mm (0.51 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Reinheit (%) ≥99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.52cm/5g
Form Stange
Name des Produkts
Zinnstab, 13 mm (0.51 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.998+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >