Learn More
Zinnoxid, antimondiert, polymere Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Wird in transparenten, elektrisch leitenden Elektroden verwendet
439.00 CHF - 1202.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-29-2
MDL-Nummer MFCD00011244
Synonym Antimony doped tin oxide
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11354727
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039754.14
25 g
439.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11364727
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039754.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1332-29-2
MFCD00011244
Antimony doped tin oxide
Spezifikation
Tin oxide
1332-29-2
MFCD00011244
Soluble in alcohols
1.61 g/mL
Antimony doped, Polymeric precursor
Viskose Flüssigkeit
Antimony doped tin oxide
Oxide ≈30 wt%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinnoxid, antimondiert, polymere Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals