Learn More
Zinn(IV)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15575126
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(IV)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15575126
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Artikelnummer. 15575126
Marke: Thermo Scientific Acros 451811000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Summenformel O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 150.71
MDL-Nummer MFCD00011244
InChI-Schlüssel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-Name Dioxozinn
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) oxide
Menge 100 g
Strukturformel SnO2
Merck Index 15,8905
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Formelmasse 150.69
Reinheit (%) 98.5% min. (metals basis)
Güte Rein
Relative Dichte 6.95
Dichte 6.9500g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number451810025,451810010,451811000
ChargennummerA0403781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number451810025,451810010,451811000
ChargennummerA0410309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number451810025,451810010,451811000
ChargennummerA0438758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2022 Catalog Number451810025,451810010,451811000
ChargennummerA0424018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2020 Catalog Number451810025,451810010,451811000
Produktidentifikator
  • Tin(IV) oxide
Name des Produkts
Zinn(IV)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >