Learn More
Zinn(IV)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331629
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(IV)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331629
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11331629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012283.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
It is employed in the manufacture of white enamels and for polishing glass. It has a broad range of applications in many areas such as semiconductors, photovoltaic materials, solar cells, lithium ion batteries, photocatalysts, and as gas-sensing agents in solid-state detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Summenformel O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 150.71
MDL-Nummer MFCD00011244
InChI-Schlüssel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Siedepunkt 1800°C to 1900°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Tin(IV) oxide
Schmelzpunkt 1630°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot concentrated alkalis,and concentrated acids. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Dioxozinn
Formelmasse 150.69
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.9968
Dichte 6.95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP05L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog Number012283.36,012283.A3,012283.22
ChargennummerS10K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number012283.36,012283.A3,012283.22,012283.A1
ChargennummerQ14I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number012283.36,012283.A3,012283.22,012283.A1
ChargennummerT28J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog Number012283.36,012283.A3,012283.22,012283.A1
ChargennummerX28C003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog Number012283.36,012283.A3,012283.22
Name des Produkts
Zinn(IV)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >