Learn More
Zinn(IV)-oxid, 15 % in kolloidaler H2O-Dispersion, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11495370
Zinn(IV)-oxid, 15 % in kolloidaler H2O-Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495370
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11495370
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044592.36
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Partikelladung ± negativ
It is used to detect carbon monoxide. Used in ceramic glazes and colors, putty, perfume preparations, textiles, polishing powder for steel, and the manufacture of special glasses. Stannic oxide is also used in making white patinas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Summenformel O2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 150.71
MDL-Nummer MFCD00011244
InChI-Schlüssel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-Name Dioxozinn
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) oxide
Namenshinweis pH 10.5-12.0, Viscosity 5-10cps, Particle charge ±negative. 1.15(Sp Grav)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 15% in H2O colloidal dispersion
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 150.69
Dichte 1.153 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW22J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number044592.36,044592.A3
ChargennummerS02H069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044592.36,044592.A3
ChargennummerS09G042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044592.36,044592.A3
ChargennummerM21H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number044592.36,044592.A3
ChargennummerI12S030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044592.36,044592.A3
Name des Produkts
Zinn(IV)-oxid, 15 % in kolloidaler H2O-Dispersion, Thermo Scientific Chemicals >