Learn More
Zinn(IV)-Isopropoxid-Isopropanoladdukt, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 132951-93-0
64.10 CHF - 269.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 132951-93-0
MDL-Nummer MFCD00145408
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399647
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041269.03
1 g
64.10 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11389647
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041269.06
5 g
269.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, electrochemical and conducting properties and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
132951-93-0
MFCD00145408
Spezifikation
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
∼130°C (decomposition)
(Metallbasis)
Moisture sensitive
414.15
Nasser Feststoff
132951-93-0
131°C (1.6 mmHg)
MFCD00145408
Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol. Hydrolyzes with water. Reacts with alcohols,ketones and esters.
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318-H335-H315
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(IV)-Isopropoxid-Isopropanoladdukt, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals