Learn More
Zinn(IV)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
248.00 CHF - 898.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-47-8 |
---|---|
Summenformel | H4I4Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 630.36 |
MDL-Nummer | MFCD00036272 |
InChI-Schlüssel | ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide |
PubChem CID | 24631 |
IUPAC-Name | Tetraiodostannan |
SMILES | [Sn].I.I.I.I |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013617.06 |
5 g |
248.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013617.14 |
25 g |
898.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tin(IV) iodide is used in the preparation of tin(IV) oxide and tin(II) oxide. It reacts with hydroiodic acid to get rare tin hexaiodide. It forms tetraiodobis triphenylphosphine tin complexes by reacting with triphenylphosphine, which finds application in toothpaste formulation. Further, it acts as analytical reagents and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
7790-47-8 | |
630.36 | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
24631 | |
[Sn].I.I.I.I |
H4I4Sn | |
MFCD00036272 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
Tetraiodostannan |
Spezifikation
340°C | |
∼143°C | |
7790-47-8 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00036272 | |
14,8777 | |
Soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,chloroform and ether. | |
[Sn].I.I.I.I | |
630.36 | |
626.31 | |
Ampulle | |
Moisture sensitive |
Tin(IV) iodide | |
Ultra dry | |
Pulver | |
H4I4Sn | |
UN3260 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
Tetraiodostannan | |
24631 | |
99.998% | |
2.106 | |
4.46 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-208-4
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen