Learn More
Zinn(IV)-chlorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10482391
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(IV)-chlorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10482391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
100 Milliliter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10482391
Marke: Thermo Scientific Acros 197511000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-78-8
Summenformel Cl4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 260.52
InChI-Schlüssel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC-Name Tetrachlorostannan
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 114.0°C
Chemischer Name oder Material Tin(IV) chloride
Schmelzpunkt -33.0°C
Farbe Braunrot
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Strukturformel SnCl4
Fieser 01,1111; 03,269; 05,627; 06,553; 07,342; 09,436; 11,522; 12,486; 13,14; 14,304; 15,311; 17,335
Merck Index 15,8901
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in carbon disulfide, alcohol, carbon, tetrachloride, benzene, toluene, acetone, kerosene, and gasoline
Formelmasse 260.52
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.22
Dichte 2.2200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zinn(IV)-chlorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >