Learn More
Zinn(IV)2-Ethylhexanoatdiisopropoxid, 98 % (Metallerzeugung), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393538
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(IV)2-Ethylhexanoatdiisopropoxid, 98 % (Metallerzeugung), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393538
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11393538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039169.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 288374-32-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288374-32-3
MDL-Nummer MFCD00210604
Synonym tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 523.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY24H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039169.06,039169.03
ChargennummerF03Z004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039169.06,039169.03
ChargennummerG09Y040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039169.06,039169.03
ChargennummerC21X011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039169.06,039169.03
ChargennummerS01H014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039169.06,039169.03
Name des Produkts
Zinn(IV)2-Ethylhexanoatdiisopropoxid, 98 % (Metallerzeugung), Thermo Scientific Chemicals >