Learn More
Zinnbarren, 2.54 x 0.95 x 30.5 cm (1.0 x 0.37 x 12.0 in.), 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin ingot |
Namenshinweis | 2.54x0.95x30.5cm (1.0x0.37x12.0 in.) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 Pc. |
Reinheit (%) | 99.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Gegossenes Ingot, Maße sind Ca.-Angaben |
Name des Produkts
Zinnbarren, 2.54 x 0.95 x 30.5 cm (1.0 x 0.37 x 12.0 in.), 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur