Learn More
Zinn(IV)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10717353
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(IV)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10717353
1 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10717353
Marke: Thermo Scientific Acros 312530010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 62086-04-8 | C2F6O6S2Sn | 416.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62086-04-8
Summenformel C2F6O6S2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 416.85
MDL-Nummer MFCD00191251
InChI-Schlüssel IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC-Name Molekularer Wasserstoff; Zinn(2+); Trifluormethansulfonat
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Sn)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 416.85
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number312530050,312530010
ChargennummerA0450147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number312530050,312530010
ChargennummerA0365504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number312530050,312530010
ChargennummerA0424133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2020 Catalog Number312530050,312530010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zinn(IV)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >