Learn More
Zinn(II)-trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394527
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II)-trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394527
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11394527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039603.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 62086-04-8 | CH4F3O3SSn+ | 271.805 g/mol
Tin(II) trifluoromethanesulfonate is a mild Lewis acid used for stereoselective aldol and Michael reactions; [2,3]-Wittig and Ireland-Claisen rearrangements, Horner-Wadsworth-Emmons reactions, asymmetric [3 + 2] cycloaddition, ring opening reactions and Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62086-04-8
Summenformel CH4F3O3SSn+
Molekulargewicht (g/mol) 271.805
MDL-Nummer MFCD00191251
InChI-Schlüssel IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC-Name Molekularer Wasserstoff; Zinn(2+); Trifluormethansulfonat
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3288
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 416.82
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Zinn(II)-trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >