Learn More
Zinn(II)-iodid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314809
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II)-iodid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314809
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11314809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071112.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10294-70-9 | I2Sn | 372.519 g/mol
Tin(II) iodide is used to prepare organic-inorganic perovskite thin films which exhibit uniform surfaces and strong photoluminescence. It finds application as an analytical reagent in the determination of rhodium and iridium by spectrophotometry. It is also involved in the synthesis of CH3(CH2)11NH3]SnI3, which is a hybrid semiconductor with MoO3 type tin(II) iodide layers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-70-9
Summenformel I2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 372.519
MDL-Nummer MFCD00049545
InChI-Schlüssel JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25138
IUPAC-Name Diiodozinn
SMILES [Sn](I)I
Spezifikation
Siedepunkt 720°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Tin(II) iodide
Schmelzpunkt 320°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides. Decomposes in water
Formelmasse 372.5
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Dichte 5.28
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR14L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number071112.09,071112.18
ChargennummerP07L064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number071112.09,071112.18
ChargennummerY22J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog Number071112.09,071112.18
ChargennummerQ20I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number071112.09,071112.18
ChargennummerZ11F033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number071112.09,071112.18
Name des Produkts
Zinn(II)-iodid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals >