Learn More
Zinn(II)-chlorid, utratrocken, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
87.45 CHF - 2580.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7772-99-8 |
---|---|
Summenformel | Cl2Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 189.61 |
MDL-Nummer | MFCD00011241 |
InChI-Schlüssel | AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Stannous chloride |
PubChem CID | 24479 |
ChEBI | CHEBI:78067 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11378577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035723.03 |
1 g |
87.45 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11368577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035723.06 |
5 g |
281.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035723.14 |
25 g |
900.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035723.22 |
100 g |
2580.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It acts as an antisludging agent and a stabilizer. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating and in analytical chemistry to test mercury ions. It is also used as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. It is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7772-99-8 | |
189.61 | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
24479 | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Cl2Sn | |
MFCD00011241 | |
Stannous chloride | |
CHEBI:78067 |
Spezifikation
652°C | |
247°C | |
7772-99-8 | |
99.9%, metal basis | |
MFCD00011241 | |
Soluble in water,alkalies,alcohol,methyl ethyl ketone,methyl acetate and acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] | |
189.61 | |
CHEBI:78067 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Tin(II) Chloride | |
Ampouled under argon | |
Pulver | |
Cl2Sn | |
Stannous chloride | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorozinn | |
24479 | |
189.62 | |
3.95 |
Sicherheit und Handhabung
Avoid contact with skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302+H332-H314-H317-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XP8700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Tin(II) chloride, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Stannous chloride