Learn More
Zinn(II)-chloridhydrat, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1370709-86-6 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
73.40 CHF - 865.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1370709-86-6
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride hydrate
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11337067
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010894.06
5 g
73.40 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11327067
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010894.14
25 g
276.22 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11347067
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010894.22
100 g
865.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating, analytical testing of mercury ions, formation of silver mirrors and metal-metal bonds. It is also used for tin-plating, as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. Further it is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H302-H317
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302+H332-H314-H317-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XP8850000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(II)-chloridhydrat, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals