Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357227
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4412867
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11357227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011536.09
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10025-69-1 | SnCl2·2H2O
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel SnCl2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride dihydrate
Namenshinweis Reagent Grade
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Formelmasse 225.65 (189.62 Anhydrous)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ17L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer011536.A3,011536.36,011536.09,011536.22
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >