Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O | 225.63 g/mol
32.86 CHF - 103.52 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.63
Synonym Stannous chloride dihydrate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15529493
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
50 g
32.86 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15539493
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
250 g
103.52 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10025-69-1
Cl2Sn·2H2O
225.63
Stannous chloride dihydrate
Spezifikation
652.0°C
37.0°C to 38.0°C
Cl2Sn·2H2O
Stannous chloride dihydrate
225.63
≥97.5% (Iodometry)
Tin(II) chloride dihydrate
10025-69-1
SnCl2·2H2O
Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid
225.63
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals