Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Cl2Sn.2H2O, CAS-Nummer-10025-69-1, 500 g, 652 °C, farblos, 225,63 g/mol, 37 °C, 149863, Kunststoff-Pulverbehälter, fest
75.65 CHF - 396.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
MDL-Nummer 149863
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10675312
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
T/1654/48
100 g
75.65 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10675502
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
T/1654/50
250 g
136.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10060460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
T/1654/53
500 g
229.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10538830
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
T/1654/60
1 kg
396.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cl2Sn.2H2O, CAS-Nummer-10025-69-1, 500 g, 652 °C, farblos, 225,63 g/mol, 37 °C, 149863, Kunststoff-Pulverbehälter, fest
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10025-69-1
Cl2Sn·2H2O
149863
Spezifikation
652°C
10025-69-1
Fest
149863
Kunststoffpulverbehälter
37°C
Farblos
Cl2Sn·2H2O
225.63g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical