Learn More
Zinn(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483287
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483287
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11483287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16202.36
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating, analytical testing of mercury ions, formation of silver mirrors and metal-metal bonds. It is also used for tin-plating, as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. Further it is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinn(II)-chlorid wird häufig als Reduktionsmittel in der organischen Synthese verwendet, zum Beispiel bei der Umwandlung von Chinonen in Hydrochinone, von Nitroaromaten in aromatische Amine und bei der Stephen-Reduktion. Es kann verwendet werden, um bestimmte Metallsalze zu Metallen zu reduzieren, sowie bei der Verzinnung, bei der analytischen Prüfung von Quecksilberionen und bei der Bildung von Silberspiegeln und Metall-Metall-Bindungen. Es wird auch beim Verzinnen, als Beizmittel bei der Textilfärbung und als Katalysator bei der Herstellung von Polymilchsäure verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff verwendet, wobei es als Antioxidationsmittel und Farbretentionsmittel dient. Es kann zur Kondensation von Arylaldehyden mit Cyclohexan-1,3-dionen zur Synthetisierung von Xanthenen verwendet werden. Es katalysiert die direkte Umwandlung von Aldehyden in Beta-Ketoester.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Ether und Tetrahydrofuran. Löslich in Xylol.
Hinweise
Zinn(II)-chlorid ist in kaltem Wasser sehr frei löslich. Wenn das Volumen des Wassers steigt oder bei heißen Bedingungen hydrolysiert es zu einem unlöslichen Hydroxid-Derivat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride, anhydrous
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-Name Dichlorozinn
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spezifikation
Siedepunkt 652°C
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride
Schmelzpunkt 247°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 500 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,8783
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene.
Formelmasse 189.62
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 3.95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberA16202.22,A16202.36,A16202.0E
Chargennummer10253451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA16202.22,A16202.36,A16202.0E
Chargennummer10253450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA16202.22,A16202.36,A16202.0E
Chargennummer10249907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberA16202.22,A16202.36,A16202.0E
Chargennummer10246751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberA16202.22,A16202.36,A16202.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Stannous chloride
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >