Learn More
Zinn(II)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328027
Zinn(II)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328027
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11328027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022361.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 638-39-1 | C4H6O4Sn | 236.798 g/mol
Tin(II) acetate is used as a precursor in the production of tin anode, Sn-Cu bimetallic nanoparticles, high surface area tin oxide catalysts. It acts as Lewis acid catalysts for the esterification and transesterification reactions. It serves as an efficient catalytic system for carbon-hydrogen activation of methoxy group of anisole in presence of palladium(II) acetate. It plays an important role in stannous oral care compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-39-1
Summenformel C4H6O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 236.798
MDL-Nummer MFCD00054408
InChI-Schlüssel PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii acetate, stannous acetate, unii-1sku167w8p, tin 2+ diacetate, tin diacetate, tin acetate, tin di acetate, stannous diacetate, diacetoxytin, tech-95Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69488
IUPAC-Name Zinn(2+); Diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) acetate
Schmelzpunkt 182°C to 183°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water. Soluble in dilute HClSoluble in dilute hydrochloric acid,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 236.8
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Dichte 2.31
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU27K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number022361.06,022361.14
ChargennummerM09K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number022361.06,022361.14
ChargennummerX05J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number022361.06,022361.14
ChargennummerQ12E056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number022361.06,022361.14
ChargennummerN11H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number022361.06,022361.14
Name des Produkts
Zinn(II)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >