Learn More
Zinn(II)2 -Ethylhexanoat, Tech., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405.122 g/mol
47.85 CHF - 333.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 301-10-0
Summenformel C16H30O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 405.122
MDL-Nummer MFCD00002676
InChI-Schlüssel KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
IUPAC-Name 2-Ethylhexanoat; Zinn(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11333447
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.22
100 g
47.85 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11343447
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.36
500 g
128.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11323447
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
018590.A3
2 kg
333.00 CHF
2 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, lubricants, addition agents and stabilizers for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H361-H315-H319-H335
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 206-108-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MO7870000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(II)2 -Ethylhexanoat, Tech., Thermo Scientific Chemicals