Learn More
Zinn(II)2-Ethylhexanoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, a lubricant, addition agent and a stabilizer for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zinn(II)2-Ethylhexanoat wird als Polymerisationsinitiator in der Polymilchsäureproduktion verwendet. Dient als Zwischenprodukt sowie als Katalysator für Urethanschäume, als Schmiermittel, als Zusatz und Stabilisator für Transformatorenöle.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin(II) 2-ethylhexanoate |
Dichte | 1.251 |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.494 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 405.11 |
Reinheit (%) | 96% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10243298 | Analysenzertifikat | 09/09/2022 | B23612.14,B23612.22 |
10240072 | Analysenzertifikat | 21/04/2022 | B23612.14,B23612.22 |
10234196 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23612.14,B23612.22 |
10135966 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23612.14,B23612.22 |
10181418 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23612.14,B23612.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Tin(II) 2-ethylhexanoate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tin(II) 2-ethylhexanoate