Learn More
Zinn-Granulat, ACS, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324217
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn-Granulat, ACS, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324217
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11324217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036691.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 9.1 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Grau
Namenshinweis For analysis ACS
Aussehen Gray granules
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 500 g
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP16I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number036691.22,036691.36,036702.14
ChargennummerN05G018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036691.22,036691.36,036702.14
ChargennummerY05H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036691.22,036691.36,036702.14
ChargennummerF20L36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036686.36,036691.36,036686.A3
ChargennummerH20U020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036686.36,036691.36,036686.A3
Name des Produkts
Zinn-Granulat, ACS, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >