Learn More
Zinnfolie, 1.0 mm (0.04 in.) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 250 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver Gray foil |
Dichte | 7.31g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9985% (Metals basis) |
Menge | 25 x 50 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick |
Name des Produkts
Zinnfolie, 1.0 mm (0.04 in.) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur