Learn More
Zinnfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395869
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395869
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11395869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011458.FI
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈9.1g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI08X068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011458.GH,011458.FI
ChargennummerL11T005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011458.GH,011458.FI
ChargennummerJ11Q011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011458.GH,011458.FI
ChargennummerD13R029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011458.GH,011458.FI
ChargennummerQ13D031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011458.GH,011458.FI
Name des Produkts
Zinnfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >