Learn More
Zinnfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336209
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336209
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11336209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043233.FI
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈4.6g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number043233.GH,043233.FI,043233.HP
ChargennummerX26H010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043233.GH,043233.FI,043233.HP
ChargennummerQ05F019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043233.GH,043233.FI,043233.HP
ChargennummerC24T012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043233.GH,043233.FI,043233.HP
ChargennummerS25H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043233.GH,043233.FI,043233.HP
Name des Produkts
Zinnfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >