Learn More
Zinnfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
30 x 150 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin foil |
Namenshinweis | 0.1mm (0.004 in.) thick |
CAS | 7440-31-5 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Sn |
MDL-Nummer | MFCD00133862 |
Menge | 30 x 150 cm |
Synonym | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
InChI-Schlüssel | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sn] |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinnfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur